Slangen, PTFE
4,00 mm, 0,50 mm, 5,00 mm
228-4139
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
- Buis ext.Ø:5,00 mm
- Buis int.Ø:4,00 mm
- Wanddikte:0,50 mm
- Seq:37