Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
3,00 mm, 1,50 mm, 6,00 mm
Catalogus # 228-1499
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # 228-1499
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
3,00 mm, 1,50 mm, 6,00 mm
Price
40,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    6,00 mm
  • Buis int.Ø:
    3,00 mm
  • Wanddikte:
    1,50 mm
  • Seq:
    35