Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE
2,00 mm, 1,00 mm, 4,00 mm
  228-4135
 :   Bohlender
Slangen, PTFE
  228-4135
 :  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
2,00 mm, 1,00 mm, 4,00 mm
17,80 €
1 * 1 m
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
  • Buis ext.Ø:
    4,00 mm
  • Buis int.Ø:
    2,00 mm
  • Wanddikte:
    1,00 mm
  • Seq:
    30