Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Slangen, PTFE

2,00 mm, 0,50 mm, 3,00 mm
  228-4134
 :   Bohlender
Slangen, PTFE
  228-4134
 :  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE

2,00 mm, 0,50 mm, 3,00 mm

 
9,60 €
   
1 * 1 m
 

PTFE, wit, lichtdoorlatend.

  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel

Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.

Temperature resistance: −200 to +260 °C

 
  • Buis ext.Ø:
    3,00 mm
  • Buis int.Ø:
    2,00 mm
  • Wanddikte:
    0,50 mm
  • Seq:
    29