Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
0,80 mm, 0,40 mm, 1,58 mm
Catalogus # 228-0737
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # 228-0737
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
0,80 mm, 0,40 mm, 1,58 mm
Price
5,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    1,58 mm
  • Buis int.Ø:
    0,80 mm
  • Wanddikte:
    0,40 mm
  • Seq:
    08