Orders LinkContactUsLinkComponent
Bellow connectors
Bellow connectors
, 19/26 NS, 105 mm, 19/26 NS
Catalogus # BOHLH906-04
Leverancier:   Bohlender
Bellow connectors
Catalogus # BOHLH906-04
Leverancier:  Bohlender
Bellow connectors
Bellow connectors
, 19/26 NS, 105 mm, 19/26 NS
Price
79,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bellow connectors, made of PTFE, with sharp folds and sealing rings on the outside of the cone.
  • Universal chemical resistance
  • Suitable for vacuum applications
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • Compensates vibrations from vacuum pumps
  • Suiltable for length compensation of heated columns and angular misalignment
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    19/26 NS
  • Huls:
    19/26 NS
  • Seq:
    02
  • Totale lengte:
    105 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.