Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
1500 ml, 350 mm
Catalogus # 231-0246
Leverancier:   BOCHEM
Scheppen
Catalogus # 231-0246
Leverancier:  BOCHEM
Scheppen
Scheppen
1500 ml, 350 mm
Price
29,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Ontworpen voor ruwe behandeling, antimagnetisch
Specificaties
  • Capaciteit:
    1500 ml
  • Lengte:
    350 mm