Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
1000 ml, 320 mm
Catalogus # 231-0245
Leverancier:   BOCHEM
Scheppen
Catalogus # 231-0245
Leverancier:  BOCHEM
Scheppen
Scheppen
1000 ml, 320 mm
Price
25,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Ontworpen voor ruwe behandeling, antimagnetisch
Specificaties
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Lengte:
    320 mm