Scheppen
450 ml, 250 mm
Catalogus # 231-0109
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Ontworpen voor ruwe behandeling, antimagnetisch
Specificaties
- Capaciteit:450 ml
- Lengte:250 mm