Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheplepels
Scheplepels
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Catalogus # 231-1105
Leverancier:   BOCHEM
Scheplepels
Catalogus # 231-1105
Leverancier:  BOCHEM
Scheplepels
Scheplepels
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Price
93,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch, elektrolytisch gepolijst.
  • Met plat handvat
  • Corrosiebestendig
  • Zeer goede thermische bestendigheid
Specificaties
  • Ø:
    160 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Lengte:
    350 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.