Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheplepels
Scheplepels
620 ml, 345 mm, 140 mm
Catalogus # 231-1104
Leverancier:   BOCHEM
Scheplepels
Catalogus # 231-1104
Leverancier:  BOCHEM
Scheplepels
Scheplepels
620 ml, 345 mm, 140 mm
Price
49,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch, elektrolytisch gepolijst.
  • Met plat handvat
  • Corrosiebestendig
  • Zeer goede thermische bestendigheid
Specificaties
  • Ø:
    140 mm
  • Capaciteit:
    620 ml
  • Lengte:
    345 mm