Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheplepels
Scheplepels
220 ml, 315 mm, 100 mm
Catalog # 231-1103
Supplier:   BOCHEM
Scheplepels
Catalog # 231-1103
Supplier:  BOCHEM
Scheplepels
Scheplepels
220 ml, 315 mm, 100 mm
Price
31,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch, elektrolytisch gepolijst.
  • Met plat handvat
  • Corrosiebestendig
  • Zeer goede thermische bestendigheid
Specifications
  • Ø:
    100 mm
  • Capaciteit:
    220 ml
  • Lengte:
    315 mm