Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheplepels
Scheplepels
200 ml, 315 mm, 90 mm
Catalogus # 231-1102
Leverancier:   BOCHEM
Scheplepels
Catalogus # 231-1102
Leverancier:  BOCHEM
Scheplepels
Scheplepels
200 ml, 315 mm, 90 mm
Price
23,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch, elektrolytisch gepolijst.
  • Met plat handvat
  • Corrosiebestendig
  • Zeer goede thermische bestendigheid
Specificaties
  • Ø:
    90 mm
  • Capaciteit:
    200 ml
  • Lengte:
    315 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.