Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
560×385×100 mm, 500×330×100 mm
Catalogus # 216-1364
Leverancier:   BOCHEM
Laboratoriumschalen
Catalogus # 216-1364
Leverancier:  BOCHEM
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
560×385×100 mm, 500×330×100 mm
Price
222,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    560×385×100 mm
  • Seq:
    07
  • Int. b×d×h:
    500×330×100 mm