Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
450×320×80 mm, 400×270×80 mm
  216-0049
 :   BOCHEM
Laboratoriumschalen
  216-0049
 :  BOCHEM
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
450×320×80 mm, 400×270×80 mm
156,00 €
1 * 1 ST
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
  • Uitw. b×d×h:
    450×320×80 mm
  • Seq:
    06
  • Int. b×d×h:
    400×270×80 mm