Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
290×225×50 mm, 260×190×50 mm
  216-1362
 :   BOCHEM
Laboratoriumschalen
  216-1362
 :  BOCHEM
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
290×225×50 mm, 260×190×50 mm
120,00 €
1 * 1 ST
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
  • Uitw. b×d×h:
    290×225×50 mm
  • Seq:
    03
  • Int. b×d×h:
    260×190×50 mm