Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums
Drums
75 l, 400 mm, 600 mm
Catalog # BOCH8346
Supplier:   BOCHEM
Drums
Catalog # BOCH8346
Supplier:  BOCHEM
Drums
Drums
75 l, 400 mm, 600 mm
Price
1 310,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Specifications
  • Ø uitw.:
    400 mm
  • Capaciteit:
    75 l
  • Hoogte:
    600 mm
  • Seq:
    12
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8341R
    voor 25 l en 30 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 275,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8344R
    voor 50 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 293,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8346R
    voor 75 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 316,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Availability
    Price
  • BOCH8349
    Sluitklem voor containers, 3-delig, reeds gemonteerd
    Roestvrij staal 18/10
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 131,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8348R
    voor 150 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 526,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BOCH8347R
    voor 100 l containers
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 485,00 €