Orders LinkContactUsLinkComponent
Emmers
Emmers
Deksel voor emmers met maatverdeling 15 l, roestvrij staal 18/10, Ø 310 mm
Catalogus # 216-0233
Leverancier:   BOCHEM
Emmers
Catalogus # 216-0233
Leverancier:  BOCHEM
Emmers
Emmers
Deksel voor emmers met maatverdeling 15 l, roestvrij staal 18/10, Ø 310 mm
Price
58,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Deksel voor emmers met maatverdeling 15 l, roestvrij staal 18/10, Ø 310 mm
  • Seq:
    11