Orders LinkContactUsLinkComponent
Emmers
Emmers
10 L, 280 mm, 235 mm
Catalogus # 216-1600
Leverancier:   BOCHEM
Emmers
Catalogus # 216-1600
Leverancier:  BOCHEM
Emmers
Emmers
10 L, 280 mm, 235 mm
Price
183,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specificaties
  • Capaciteit:
    10 L
  • Hoogte:
    235 mm
  • Seq:
    01
  • Ø uitw.:
    280 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.