Kroezen
130 ml, 60×60 mm, 1,0 mm
Catalogus # 459-1194
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestelinformatie: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
- Ø×h:60×60 mm
- Capaciteit:130 ml
- Seq:17
- Dikte:1,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.