Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Catalogus # BOCH8106
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # BOCH8106
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Price
73,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    50×50 mm
  • Capaciteit:
    70 ml
  • Seq:
    13
  • Dikte:
    0,5 mm