Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
15 ml, 30×30 mm, 0,5 mm
Catalogus # BOCH8102
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # BOCH8102
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
15 ml, 30×30 mm, 0,5 mm
Price
55,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestelinformatie: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    30×30 mm
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Seq:
    03
  • Dikte:
    0,5 mm