Dubbele statiefkoppelingen
Duimschroef, Geaard gietijzer, verchroomd, 16,5 mm
241-7181
: BOCHEM
Voor statiefconstructie.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Robuust, duurzaam
- Omschrijving:Duimschroef
- Materiaal:Geaard gietijzer, verchroomd
- Seq:2
- Voor staaf Ø:16,5 mm