Statiefkoppelingen
Hartschroef, 16,5 mm, Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch
Catalogus # 241-7211
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Klembereik tot max. 16 mm.
- Hoek: 90°+ 180°
- Voor snelle en eenvoudige montage
Specificaties
- Spanwijdte:16,5 mm
- Omschrijving:Hartschroef
- Materiaal:Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch