Driepoten
Met gelaste voet, roestvrij staal, 140×210 mm
Catalogus # BOCH5202
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Specificaties
- Ø inw.×h:140×210 mm
- Omschrijving:Met gelaste voet, roestvrij staal