Driepoten
Met gelaste voet, roestvrij staal, 100×180 mm
BOCH5200
: BOCHEM
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
- Ø inw.×h:100×180 mm
- Omschrijving:Met gelaste voet, roestvrij staal