Retort rods, with M10 thread
12 mm, 750 mm, M10
Catalog # BOCH5112
Supplier: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Spécifications
- Ø:12 mm
- Schroefdraad:M10
- Lengte:750 mm
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.