Weegscheppen
Weegschep, conische vorm, 250 mm, 65 mm
Catalogus # BOCH3604
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Specificaties
- Breedte:65 mm
- Omschrijving:Weegschep, conische vorm
- Lengte:250 mm
- Seq:01