Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegscheppen
Weegscheppen
Weegschep met knop, 250 mm, 31 mm
Catalogus # BOCH3603
Leverancier:   BOCHEM
Weegscheppen
Catalogus # BOCH3603
Leverancier:  BOCHEM
Weegscheppen
Weegscheppen
Weegschep met knop, 250 mm, 31 mm
Price
19,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Specificaties
  • Breedte:
    31 mm
  • Omschrijving:
    Weegschep met knop
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    04