Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegscheppen
Weegschep met knop, 200 mm, 31 mm
  BOCH3600
 :   BOCHEM
Weegscheppen
  BOCH3600
 :  BOCHEM
Weegscheppen
Weegscheppen
Weegschep met knop, 200 mm, 31 mm
15,60 €
1 * 1 ST
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
  • Breedte:
    31 mm
  • Omschrijving:
    Weegschep met knop
  • Lengte:
    200 mm
  • Seq:
    01