Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumlepels
Laboratoriumlepels
280 mm, 85×70 mm
Catalog # 231-1215
Supplier:   BOCHEM
Laboratoriumlepels
Catalog # 231-1215
Supplier:  BOCHEM
Laboratoriumlepels
Laboratoriumlepels
280 mm, 85×70 mm
Price
21,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Snelle en eenvoudige reiniging
Specifications
  • Lengte:
    280 mm
  • Lepelmaat:
    85×70 mm