Laboratoriumlepels
195 mm, 60×45 mm
231-1214
: BOCHEM
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
- Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Snelle en eenvoudige reiniging
- Lengte:195 mm
- Lepelmaat:60×45 mm