Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbelspatel
250 mm, 29×40 / 29×48 mm
  231-1285
 :   BOCHEM
Dubbelspatel
  231-1285
 :  BOCHEM
Dubbelspatel
Dubbelspatel
250 mm, 29×40 / 29×48 mm
9,10 €
1 * 1 ST
Stainless steel 18/10.
  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    05
  • Lepelmaat:
    29×40 / 29×48 mm