Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Catalog # BOCH3447
Supplier: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Spécifications
- Lengte:150 mm
- Seq:03
- Breedte blad:20 mm
- Lengte blad:50 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.