Pharmacist spoons
Standard spoon, 150 mm, 20×10 mm
Catalog # BOCH3385
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
- Narrow shape with extra long, flat handle
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Quick and easy to clean
Specifications
- Omschrijving:Standard spoon
- Lengte:150 mm
- Lepelmaat:20×10 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.