Dubbele microspatels
150 mm, 40 mm, 5 mm, 7×5 mm
231-1353
: BOCHEM
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Dubbele microspatels voor een breed scala aan toepassingen.
- Het ene uiteinde met microlepel of microschep en het andere uiteinde met microspatel
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:5 mm
- Lepelmaat:7×5 mm
- Lengte blad:40 mm