Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
180 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Catalogus # 231-0542
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele microspatels
Catalogus # 231-0542
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
180 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Price
4,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Dubbele microspatels voor een breed scala aan toepassingen.
  • Het ene uiteinde met microlepel of microschep en het andere uiteinde met microspatel
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    180 mm
  • Breedte blad:
    5 mm
  • Lepelmaat:
    9×5 mm
  • Lengte blad:
    40 mm