Dubbele spatels, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm
231-2188
: BOCHEM
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Met ronde handgreep, één platte en één schepvormige, afgeronde spateluiteinde.
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Antimagnetisch
- Lengte:185 mm
- Breedte blad:4 mm
- Lengte blad:50 mm