Dubbele spatels, micro
150 mm, 45 mm, 9 mm
231-1059
: BOCHEM
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Met ronde handgreep, één platte en één schepvormige, afgeronde spateluiteinde.
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Antimagnetisch
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:9 mm
- Lengte blad:45 mm