Lepelspatels
210 mm, 25×12 mm
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Universele lepelspatel ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.
- Het ene uiteinde heeft de vorm van een lepel en het andere van een spatel
- Met afgerond handvat
- Hoge thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Snel en makkelijk te reinigen
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Lengte:210 mm
- Lepelmaat:25×12 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.