Orders LinkContactUsLinkComponent
Lepelspatels
Lepelspatels
210 mm, 12×5 mm
Catalogus # 231-1328
Leverancier:   BOCHEM
Lepelspatels
Catalogus # 231-1328
Leverancier:  BOCHEM
Lepelspatels
Lepelspatels
210 mm, 12×5 mm
Price
2,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Universele lepelspatel ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.
  • Het ene uiteinde heeft de vorm van een lepel en het andere van een spatel
  • Met afgerond handvat
  • Hoge thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Snel en makkelijk te reinigen
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    210 mm
  • Lepelmaat:
    12×5 mm