Lepelspatels
185 mm, 10×5 mm
Catalogus # 231-1325
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Universele lepelspatel ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.
- Het ene uiteinde heeft de vorm van een lepel en het andere van een spatel
- Met afgerond handvat
- Hoge thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Snel en makkelijk te reinigen
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Lengte:185 mm
- Lepelmaat:10×5 mm