Orders LinkContactUsLinkComponent
Lepelspatels
130 mm, 10×5 mm
  231-1050
 :   BOCHEM
Lepelspatels
  231-1050
 :  BOCHEM
Lepelspatels
Lepelspatels
130 mm, 10×5 mm
2,20 €
1 * 1 ST
Roestvrij staal. Universele lepelspatel ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.
  • Het ene uiteinde heeft de vorm van een lepel en het andere van een spatel
  • Met afgerond handvat
  • Hoge thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Snel en makkelijk te reinigen
  • Lengte:
    130 mm
  • Lepelmaat:
    10×5 mm