Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
250 mm, 60 mm, 11 mm
Catalogus # BOCH3114
Leverancier:   BOCHEM
Double spatulas
Catalogus # BOCH3114
Leverancier:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
250 mm, 60 mm, 11 mm
Price
53,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specificaties
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    05
  • Breedte blad:
    11 mm
  • Lengte blad:
    60 mm