Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
Catalogus # BOCH3111
Leverancier:   BOCHEM
Double spatulas
Catalogus # BOCH3111
Leverancier:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
Price
47,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Breedte blad:
    9 mm
  • Lengte blad:
    45 mm