Dubbele spatels
300 mm, 75 mm, 16 mm
Catalogus # 231-1037
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
- Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
- Rechte vorm
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
Specificaties
- Lengte:300 mm
- Seq:11
- Breedte blad:16 mm
- Lengte blad:75 mm