Dubbele spatels
210 mm, 60 mm, 11 mm
Catalogus # 231-1035
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
- Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
- Rechte vorm
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
Specificaties
- Lengte:210 mm
- Seq:07
- Breedte blad:11 mm
- Lengte blad:60 mm