Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels
Dubbele spatels
185 mm, 50 mm, 9 mm
Catalog # 231-1034
Supplier:   BOCHEM
Dubbele spatels
Catalog # 231-1034
Supplier:  BOCHEM
Dubbele spatels
Dubbele spatels
185 mm, 50 mm, 9 mm
Price
2,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele spatel voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met rond handvat, een plat en een afgerond uiteinde
  • Rechte vorm
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
Specifications
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    05
  • Breedte blad:
    9 mm
  • Lengte blad:
    50 mm