Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroestangen, robuust model
Kroestangen, robuust model
600 mm, 40 mm
Catalogus # BOCH2146
Leverancier:   BOCHEM
Kroestangen, robuust model
Catalogus # BOCH2146
Leverancier:  BOCHEM
Kroestangen, robuust model
Kroestangen, robuust model
600 mm, 40 mm
Price
46,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.
Specificaties
  • Lengte:
    600 mm
  • Seq:
    07
  • Spanbereik:
    40 mm