Pincetten
Sharp, straight, 145 mm
232-0017
: BOCHEM
Roestvrij staal, PTFE-coating.
- Antimagnetisch
- Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van contaminaties en voor eenvoudige reiniging
- Type:Sharp, straight
- Lengte:145 mm